Wichtige Dokumente
144703
3,4-Dichlorzimtsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 25 mg/mL, very slightly hazy, faintly yellow
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H6Cl2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChIKey
RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?