144029
2,6-Dimethylchinolin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-59 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2nc(C)ccc2c1
InChI
1S/C11H11N/c1-8-3-6-11-10(7-8)5-4-9(2)12-11/h3-7H,1-2H3
InChIKey
JJPSZKIOGBRMHK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable