108928
6-Methylquinolin
98%
Synonym(e):
p-Toluchinolin, NSC 4152
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.614 (lit.)
bp
256-260 °C (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
InChIKey
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup