Wichtige Dokumente
141593
3,4′-Dichlor-propiophenon
95%
About This Item
Assay
95%
bp
135-137 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
SMILES String
ClCCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H8Cl2O/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
InChIKey
AYFJBHFMQODYBC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?