Wichtige Dokumente
140287
1,2-Diphenoxyethan
99%
Synonym(e):
Ethylenglykol-diphenylether
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenoxy
SMILES String
C(COc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
XCSGHNKDXGYELG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
341.2 °F
Flammpunkt (°C)
171.8 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?