Merck
137847
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzoesäure
99%
Synonym(e):
3-Nitro-o-toluylsäure
Größe auswählen
100 G
CHF 80.00
CHF 80.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 80.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
Beilstein:
2050096
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 80.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
182-184 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
YPQAFWHSMWWPLX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Methyl-3-nitrobenzoic acid was used as starting reagent in the synthesis of methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate[1] and 2,3-unsubstituted indoles[2].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of (2S)-2-amino-3-(1H-4-indolyl) propanoic acid, a novel tryptophan analog for structural modification of bioactive peptides.
Fauq AH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(23), 4127-4134 (1998)
Palladium-catalyzed coupling of 2-bromoanilines with vinylstannanes. A regiocontrolled synthesis of substituted indoles.
Krolski ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(6), 1170-1176 (1988)