133698
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid
97%
Synonym(e):
p-Chlorobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
141 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChIKey
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges