Wichtige Dokumente
133477
1-Amino-2-naphthol -hydrochlorid
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Nc1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO.ClH/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12;/h1-6,12H,11H2;1H
InChIKey
DEKREBCFNLUULC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?