Wichtige Dokumente
131075
5-Chlor-2,3-dihydroxypyridin
95%
Synonym(e):
5-Chlor-2,3-dihydroxypyridin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Oc1cc(Cl)cnc1O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?