130982
4,6-Dichlorresorcin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
bp
254 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc(O)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H
InChIKey
GRLQBYQELUWBIO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3