Merck
13032
Sigma-Aldrich
2-Benzoyloxymethyl-benzoylchlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
2-Hydroxymethyl-benzoylchlorid-benzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.70
Beilstein:
2131346
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (AT)
Form
solid
Enthält
~1% CaCO3 as stabilizer
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO3/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
InChIKey
UDEQFYWNFHWPRH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Sonstige Hinweise
Reagent for a novel amine protection which gives amides the lability of esters
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B.F. Cain
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2029-2029 (1976)