Merck
127191
Sigma-Aldrich
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylendiamin
95%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2NHCH2CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
122-124 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H18N2/c1-13(2)9-8-12-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3
InChIKey
LLSJAFHDYCTFCM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)