Wichtige Dokumente
126462
6,7-Dimethyl-2,3-di(2-pyridyl)chinoxalin
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
191-193 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc2nc(-c3ccccn3)c(nc2cc1C)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H16N4/c1-13-11-17-18(12-14(13)2)24-20(16-8-4-6-10-22-16)19(23-17)15-7-3-5-9-21-15/h3-12H,1-2H3
InChIKey
NACXMBPTPBZQHY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 213152 | 483370 | 311022 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
mp 191-193 °C (lit.) | mp 137-139 °C (lit.) | mp 168-170 °C (lit.) | mp 94-98 °C (lit.) |
form powder | form solid | form - | form - |
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?