Merck
125016
Sigma-Aldrich
4-Chlor-2′-butyrothienon
97%
Synonym(e):
4-Chlor-1-(2-thienyl)-1-butanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9ClOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.565 (lit.)
Dichte
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-5-1-3-7(10)8-4-2-6-11-8/h2,4,6H,1,3,5H2
InChIKey
NPFQPHILVMHTKP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)