124214
Ethylenglycolbutylether
99%
Synonym(e):
2-Butoxy-ethanol, Ethylenglykol-monobutylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
473 °F
Expl.-Gr.
10.6 %
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?