Wichtige Dokumente
122432
4-Amino-1-naphthonitril
97%
Synonym(e):
4-Cyano-1-naphthylamin
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
174.5-176.5 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-6H,13H2
InChIKey
LUSIZUFVMKYWGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile on hydrolysis yields 4-amino-1-naphthoic acid.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Bioorganic & medicinal chemistry, 7(12), 3011-3024 (2000-02-05)
Cysteine farnesylation at the carboxylate terminal tetrapeptide CAAX of Ras protein is catalyzed by farnesyltransferase. This lipid modification is necessary for regulatory function of both normal and oncogenic Ras. The high frequency of Ras mutation in human cancers has prompted