Wichtige Dokumente
121983
Diphenyl-4-pyridylcarbinol
75%, technical grade
Synonym(e):
α,α-Diphenyl-4-pyridinmethanol
About This Item
Qualität
technical grade
Assay
75%
SMILES String
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccncc3
InChI
1S/C18H15NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-14,20H
InChIKey
MRHLFZXYRABVOZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)