Merck
121630
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentenacetonitril
90%
About This Item
Lineare Formel:
C5H7CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
bp
124 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCC1=CCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h3H,1-2,4-5H2
InChIKey
LEWVRAMNXUWSFL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
enthält Cyclopentyliden-acetonitril
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)