Merck
121045
Sigma-Aldrich
Bis-(4-chlorphenyl)-sulfoxid
97%
Synonym(e):
Bis(4-chlorophenyl) sulfoxide
About This Item
Lineare Formel:
(ClC6H4)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
141-144 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(Cl)cc2
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)