119725
4′-Piperidinacetophenon
97%
Synonym(e):
1-[4-(1-Piperidinyl)]phenyl]ethanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C13H17NO/c1-11(15)12-5-7-13(8-6-12)14-9-3-2-4-10-14/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3
InChIKey
JCMZZYSPSGHBNM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Selective antimycobacterial activity
- Bronchodilator compound
- Modulation of flagellar motility in Chlamydomonas
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable