Wichtige Dokumente
11970
1,3-Diphenyl-2-propenon
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Benzalacetophenon, Chalkon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Löslichkeit
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+
InChIKey
DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?