Wichtige Dokumente
116025
Mandelsäurenitril
technical grade
Synonym(e):
α-Hydroxyphenylacetonitril, Benzaldehydcyanhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Brechungsindex
n20/D 1.530 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
Dichte
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
nitrile
phenyl
SMILES String
OC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
InChIKey
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?