Merck
11585
Sigma-Aldrich
4-Amino-nicotinsäure
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Amino-3-pyridincarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
Verunreinigungen
≤1.0% water
mp (Schmelzpunkt)
307-312 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Nc1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
InChIKey
IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Amino-nicotinic acid is a white to light yellow and faint beige to light beige and faint brown to light brown powder or crystals.
Anwendung
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)