Merck
11578
Sigma-Aldrich
Boc-4,5-dehydro-Leu-OH (Dicyclohexylammonium)-salz
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-4-methyl-4-pentensäure (Dicyclohexylammonium)-salz, Boc-4,5-dehydro-L-leucin (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO4·C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(=C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H19NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h11-13H,1-10H2;8H,1,6H2,2-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
InChIKey
ZRIOKRZSXPPREV-WDBKTSHHSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)