115762
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone hydrochloride, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidonium chloride, Triacetonamine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H17NO.ClH/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8;/h10H,5-6H2,1-4H3;1H
InChIKey
ZXNWYMNKYXUZGM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable