113182
1-Phenylheptan
98%
Synonym(e):
Heptylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
InChIKey
LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup