Wichtige Dokumente
113166
Isobutylbenzol
99%
Synonym(e):
2-Methyl-1-phenyl-propan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
4.2 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
802 °F
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C/736 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−51 °C (lit.)
Dichte
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CC(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChIKey
KXUHSQYYJYAXGZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?