111945
3,4-Dichlorbenzoylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
242 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
InChIKey
VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
287.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
142 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges