Merck
111090
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-hexen-3-ol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)(O)CC=C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-6-7(3,8)5-2/h4,8H,1,5-6H2,2-3H3
InChIKey
GBARKLJMQRUBKV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Methyl-5-hexen-3-ol can be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)