110388
Butylcyclohexan
≥99%
Synonym(e):
1-Cyclohexyl-butan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
2.9 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
475 °F
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
GGBJHURWWWLEQH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)