Wichtige Dokumente
109509
2-Chlor-phenylhydrazin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
200-203 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.NNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
InChIKey
ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?