107417
2-Amino-1,1,3-propentricarbonitril
97%
Synonym(e):
2-Amino-1,1,3-tricyano-propen, Malonsäuredinitril Dimer
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C (lit.)
SMILES String
N\C(CC#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H4N4/c7-2-1-6(10)5(3-8)4-9/h1,10H2
InChIKey
BNHGNFYPZNDLAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable