Wichtige Dokumente
107336
2-Nitrobenzylchlorid
99%
Synonym(e):
α-Chlor-2-nitrotoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
127-133 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-48 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 98%
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F
Flammpunkt (°C)
112 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?