106895
1,1′-Ferrocendicarbonsäure
96%
Synonym(e):
1,1′-Biscarboxylferrocene, 1,1′-Dicarboxyferrocene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
<3% ferrocenecarboxylic acid
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
[Fe].OC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);
InChIKey
ISVVAJYTLASNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Planar chiral ferrocene-based amido-phosphine ligands as catalysts for asymmetric allylic alkylation reactions
- Potential antitumor agents
- Isostructural ferrocenyl coordination polymer hollow microspheres with H2 storage properties
- Prganometallic aromatic polyesters
- Manganese-lanthanide-ferrocene clusters
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?