Wichtige Dokumente
105457
2,4-Dinitro-benzolsulfenylchlorid
96%
Synonym(e):
2,4-Dinitrophenylsulfenylchlorid, Kharasch Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
94-97 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
ethylene chloride: soluble
glacial acetic acid: soluble
methylene chloride: soluble
trichloroethylene: soluble
xylene: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(SCl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O4S/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
InChIKey
GPXDNWQSQHFKRB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?