105171
5-Methoxy-2-methylindolyl-3-essigsäure
98%
Synonym(e):
2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble
SMILES String
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable