103063
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
imide
SMILES String
OCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-7-3-6-12-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(12)15/h1-2,4-5,13H,3,6-7H2
InChIKey
BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)