Wichtige Dokumente
102911
2-Butanthiol
98%
Synonym(e):
sec.-Butylmercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
142 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84.6-85.2 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?