Wichtige Dokumente
101443
Agmatin -sulfat (Salz)
Enzymatic decarboxylation product of arginine., 97%
Synonym(e):
1-Amino-4-guanidinobutan -sulfat (Salz), 4-Guanidinobutylamin -sulfat (Salz), N-(4-Aminobutyl)guanidin -sulfat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
234-238 °C (lit.)
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C5H14N4.H2O4S/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h1-4,6H2,(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?