101087
2-Brom-4′-phenylacetophenon
technical grade
Synonym(e):
ω-Brom-4-phenyl-acetophenon, 4-Phenyl-phenacylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
phenyl
SMILES String
BrCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-14(16)13-8-6-12(7-9-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChIKey
KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN6(5777)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?