Merck
07430
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-(trifluormethyl)-anilin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
3-Amino-4-chlor-benzotrifluorid, 6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(CF3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.57
Beilstein:
879910
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
Dichte
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)