Merck
Kein Abwiegen!
Puffervorbereitung ohne pH-Einstellung
pHast Pack™-Pufferprodukte
Sparen Sie mit den gebrauchsfertigen pHast Pack™-Puffern Zeit, Mühe und Lagerplatz. Unsere Formulierungen sind so konzipiert, dass sie Ihre Arbeit erleichtern, und werden streng geprüft, um genaue Konzentrationen und pH-Werte sicherzustellen. Mit unseren vorverpackten Puffern sind Abwiegevorgänge, Berechnungen oder pH-Anpassungen nicht erforderlich. Sie können einfach bei jedem Einsatz mit Milli-Q®-Reinstwasser gemischt werden, um eine schnelle und reproduzierbare Analyse zu erhalten.
pHast Pack™ – 1 % AGAROSEGELE
Probieren Sie unsere neuen gießfertigen Agarosegele aus, die 1 % Agarose in 1X Tris-Acetat-EDTA- oder Tris-Borat-EDTA-Puffer (pH 8,3) enthalten. Unsere vorformulierten Pulvermischungen können Ihre Puffervorbereitung und das Gelgießen für native RNA- oder DNA-Elektrophoreseassays optimieren.
Mischen Sie einfach den Inhalt mit 250 ml Milli-Q® Reinstwasser, lösen ihn durch leichtes Erwärmen auf, fügen Sie Ihre bevorzugte Nukleinsäurefärbung hinzu und gießen Sie das Gel.
  • Schnell, praktisch und reproduzierbare Qualität
  • Hohe Gelstärke mit einem Auftrennungsbereich von 300–8.000 bp
  • Frei von Spurenelementen einschließlich DNase, RNase und Nickase
pHast Pack™ Agarosegele
pHast Pack™-Produkte
Bestell-Nr.pHast Pack™Häufige Anwendung
Allgemeine Verwendung
PPB001-20PAKTris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS), pH 8,0Waschpuffer
PPB011-20PAKTris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS), pH 7,6Waschpuffer
PPB006-20PAKPhosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4Waschpuffer
PPB022-20PAK0,1 M Tris-Puffer, pH 7,0Mehrzweckpuffer
PPB023-20PAK0,1 M Tris-Puffer, pH 8,1Mehrzweckpuffer
DNA-Gelelektrophorese
PPB008-20PAKTris-Acetat-EDTA(TAE)-Puffer, pH 8,3Laufpuffer
PPB009-20PAKTris-Borat-EDTA(TBE)-Puffer, pH 8,3Laufpuffer
PPB010-20PAK10X Tris-EDTA(TE)-Puffer, pH 8,010X Pufferstammlösung
PPB012-20PAK1,0 % Agarose in Tris-Acetat-EDTA-Puffer 1 % Agarosegel
PPB013-20PAK1,0 % Agarose in Tris-Borat-EDTA-Puffer1 % Agarosegel
Northern Blot und Southern Blot
PPB020-20PAKKochsalzlösung-Natriumcitrat(SSC)-Puffer, pH 7,0Hybridisierungs- oder Waschpuffer
PPB021-20PAKKochsalzlösung-Natriumphosphat-EDTA(SSPE)-Puffer, pH 7,4Hybridisierungs- oder Waschpuffer
Western Blot
PPB002-20PAKTrisgepufferte Kochsalzlösung, mit 0,05 % TWEEN® 20, pH 8,0Waschpuffer
PPB005-20PAKPhosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 0,05 % TWEEN® 20, pH 7,4Waschpuffer
PPB015-20PAKTris-Glycin(TG)-Puffer, pH 8,3Laufpuffer
PPB019-20PAKBis-Tris-Bicin-EDTA(Bis-Tris)-Puffer, pH 7,2Transfer-Puffer
Rechner für die Pufferauswahl
Sie haben noch keine pHast Pack™?
Jetzt finden Sie auf einen Blick den richtigen Puffer für Ihre Forschung! Fordern Sie Informationen zu pHast Pack™ an. Wir schicken Ihnen dann unseren kostenlosen Rechner für die Pufferauswahl zu, damit Sie bei der Suche nach den optimalen Puffern für Ihren Assay-pH-Bereich nicht auf Vermutungen angewiesen sind.
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Informationen anfragen
Bitte füllen Sie das nachstehende Formular aus. Wir werden uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.