BRAND® - The Liquid Handling Company
BRAND® (BRANDTECH® en Amérique du Nord) est une société de premier plan dans le domaine de la manipulation des liquides, forte de plus de 70 ans d'expérience et constituant un partenaire de confiance et une véritable référence au laboratoire. Des chercheurs et des laborantins des sciences de la vie, de la pharmaceutique, de la chimie et de l'analyse des procédés du monde entier travaillent avec les produits BRAND. Nous vous promettons de rendre le travail de laboratoire simple, facile et efficace grâce à des produits de grande qualité comme la pipette à répétition HandyStep® Touch, la micropipette Transferpette® S, le contrôleur de pipette accu-jet® S, le distributeur adaptable sur flacon Dispensette® ou les instruments jaugés BLAUBRAND®.
Nous faisons partie du groupe Brand qui développe, fabrique et distribue des équipements de laboratoire, des systèmes et des pompes à vide innovants et de grande qualité, et employons près de 1000 employés à l'échelle mondiale.
Products
Manipulation de liquides Brand®
La gamme de manipulation de liquides Brand®, qui comprend les distributeurs adaptables sur flacon Dispensette®, les burettes adaptables sur flacon Titrette®, les pipettes Transferpette® et les pipettes à répétition HandyStep®, établit la norme mondiale en matière de précision, de conception ergonomique et de fiabilité. En plus des pointes de pipette, des pointes à filtre, des microtubes à centrifuger et des pointes PD-Tips, Brand® Life Science fournit également toute une gamme de produits haute performance pour la PCR, le stockage, l'immunologie et la culture cellulaire. La gamme Plastique de BRAND® Life Science comprend une ligne novatrice de cuvettes UV à usage unique qui permettent des mesures photométriques jusqu'à 230 nm et s'adaptent à presque tous les spectrophotomètres. La gamme comprend également des tubes PCR, des plaques à barrettes de puits et des tapis d'étanchéité, des tubes à centrifuger et des plaques de 96 puits, 384 puits et 1536 puits.
Préparation et stockage d'échantillon Brand®
La préparation et le stockage d'échantillons imposent une grande variété d'exigences aux instruments de laboratoire. Brand® propose des matériaux allant du verre jusqu'à des plastiques de spécialité, comme le PFA pour l'analyse de traces.
Produits BLAUBRAND®
La gamme d'instruments de volumétrie BLAUBRAND® de Brand® est étalonnée individuellement pour une grande précision. Le contrôle statistique du procédé garantit une certitude d'au moins 99,6 % (AQL = 0,4) de conformité avec des spécifications prédéfinies. Pour la mesure de la densité, Brand® propose les flacons BLAUBRAND® étalonnés individuellement et des hydromètres rapides et fiables.