Réactifs de culture cellulaire sans composant d'origine animale
![Animal Component Free Laboratoire où un chercheur, portant un gant bleu, tient une plaque de microtitration blanche avec des puits rouges. La plaque porte l'inscription bien visible "ANIMAL COMPONENT FREE", indiquant l'utilisation de réactifs exempts de composants d'origine animale dans le cadre de l'expérience. À l'arrière-plan, des casiers remplis de pointes de pipettes soulignent la précision et la propreté du travail scientifique effectué.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/acf-web-image/acf-web-image.png)
Les réactifs de culture cellulaire qui ne contiennent pas de composant d'origine animale permettent de considérablement réduire la variabilité des performances des expériences scientifiques, pour des résultats plus homogènes. Alternative plus éthique et plus éco-responsable aux réactifs de culture cellulaire contenant des produits d'origine animale, les réactifs dépourvus de composant d'origine animale assurent également une transition douce pour la recherche qui se tourne progressivement vers de nouvelles applications cliniques, pharmaceutiques, biotechnologiques et de fabrication. Du fait de l'absence de composant d'origine animale, ces réactifs présentent peu voire pas de variation inter-lot et ne connaissent aucune restriction en termes d'importation. Nos milieux, suppléments, facteurs de croissance et réactifs de culture cellulaire de grande qualité, d'origine non animale (NAO pour "non-animal origin"), sans composant d'origine animale (ACF, pour "animal component-free") et sans sérum possèdent une grande activité biologique. Ces réactifs contiennent de faibles taux d'endotoxines et sont parfaits pour les applications comme la culture de cellules souches, les expériences sur l'inflammation, la culture de cellules cancéreuses, et le développement d'anticorps et de vaccins.
Vous trouverez ici les réponses aux questions fréquemment posées sur les réactifs sans ingrédient d'origine animale.
Aperçu du contenu
Articles apparentés
- Growth Factors and Cytokines
High-quality growth factors and cytokines tested for bioactivity and low endotoxin levels for optimal cell culture.
- HumanKine® Thermostable bFGF
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
- Cell Culture Antibiotic Selection Guide
Cell culture antibiotic selection guide, including antibiotics for mammalian cell culture, plant cell culture, and antibiotic selection agents for cell culture.
- Animal Component Free Media & Reagents Frequently Asked Questions (FAQs)
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Milieux sans composant d'origine animale et sans sérum
Les chercheurs travaillant sur les cellules souches sont passés aux milieux et suppléments sans sérum et sans xénobiotique afin de réduire la variabilité introduite par la composition non définie du sérum de veau fœtal (FBS). Nous fournissons des milieux sans sérum pour toute une variété de types de cellules souches, notamment les cellules souches humaines CSE/CSPi, neurales (CSN), mésenchymateuses (CSM) et hématopoïétiques (CSH). Ces milieux et suppléments subissent des tests rigoureux pour garantir des performances et une constance supérieures dans la culture de cellules souches.
Réactifs de dissociation cellulaire sans composant d'origine animale
Certaines applications de culture cellulaire, comme les tests d'efficacité et de toxicité des composés pharmaceutiques, requièrent des réactifs de dissociation ACF au cours du processus expérimental. Lorsqu'elles sont utilisées avec des milieux sans sérum (ou contenant du sérum), nos enzymes de dissociation aident à maximiser le rendement des cellules saines et viables sur le plan fonctionnel. Ces solutions prêtes à l'emploi assurent une désagrégation douce des cellules, tissus et tumeurs avec une plus grande efficacité de mise en culture.
Suppléments chimiquement définis
Les suppléments de culture cellulaire chimiquement définis fournissent des nutriments qui favorisent une croissance saine des cellules en culture, sans les risques pour la sécurité liés aux éventuels agents associés aux composants d'origine animale. Nos suppléments chimiquement définis, notamment nos hormones et nos albumines, présentent une grande pureté et une solubilité supérieure. Ces suppléments sont également disponibles sous forme de poudre ou de solution.
Facteurs de croissance et cytokines sans composant d'origine animale
Notre collection de facteurs de croissance et de cytokines de grande pureté pour le développement biotechnologique et pharmaceutique contiennent des réactifs recombinants humains, de souris et de rat sans composant d'origine animale et à faible teneur en endotoxines. Ces facteurs de croissance et ces cytokines sont exprimées chez E. coli ou dans des systèmes de mammifère. Les facteurs de croissance produits dans les cellules HEK293 ont aussi l'avantage de présenter des types de modification post-traductionnelle et de glycosylation humains authentiques.
Milieux de congélation sans composant d'origine animale
Lors de la culture de cellules dans un environnement sans sérum, il est aussi crucial de maintenir des conditions sans sérum durant la cryoconservation. Les milieux de congélation sans composant d'origine animale ou sans DMSO peuvent être utilisés pour le stockage à long terme des cellules primaires, des cellules souches et de diverses lignées de cellules cancéreuses humaines.
Nous définissons les procédés et les produits ACF et NAO comme suit :
- Sans composant d'origine animale (ACF), d'un point de vue général : les produits sans composant d'origine animale ne contiennent aucune matière première primaire directement dérivée de tissu bovin ou d'un autre animal, et n'en utilisent aucune durant le procédé de fabrication.
- Fermentation ACF : produits contenant des matières premières primaires qui sont fabriquées à l'aide de procédé de fermentation et en utilisant un milieu de culture qui ne contient aucun tissu de grande infectivité (cerveau, moelle épinière, œil, etc.).
- D'origine non animale (NAO), d'un point de vue général : dans les produits d'origine non animale, aucun composant d'origine animale n'est utilisé au cours des étapes de la synthèse qui déterminent la structure chimique finale.
- Fermentation NAO : les produits NAO ne contiennent aucune matière d'origine animale dans le bouillon de fermentation.