1601805
USP
Toluene solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Toluene solution, Toluene in dimethyl sulfoxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87.00 °C