1457403
USP
Naproxen sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
naproxen
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Clé InChI
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Description générale
Application
- Naproxen Sodium and Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Naproxen Sodium Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable