Documents
07506
Supelco
(S)-Naproxen ethyl ester
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Naproxen impurity F (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Ethyl (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 48±4°, c = 0.1 in chloroform
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](C(OCC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Clé InChI
URNAYRDBUUZOIU-NSHDSACASA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable