1444300
USP
Misoprostol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-15-Deoxy-(16RS)-16-hydroxy-16-methylprostaglandin E1 methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
misoprostol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
Clé InChI
OJLOPKGSLYJEMD-URPKTTJQSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGER3(5733)
Description générale
Application
- Diclofenac Sodium and Misoprostol Delayed-Release Tablets
- Misoprostol
- Misoprostol Dispersion
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable