1302906
USP
Halobetasol propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
21-Chloro-6α, 9-difluoro-11β, 17-dihydroxy-16β-methylpregna-1, 4-diene-3,20-dione 17-propionate, Ulobetasol propionate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
halobetasol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[C@@]21C(C4C([C@@]([C@H](C4)C)(OC(=O)CC)C(=O)CCl)(CC2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=CC31C)F
InChI
1S/C25H31ClF2O5/c1-5-21(32)33-25(20(31)12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15?,16?,18-,19?,22?,23?,24-,25-/m0/s1
Clé InChI
BDSYKGHYMJNPAB-YKQIDFLYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable