1231808
USP
Econazole nitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-[2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-{2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy}phenethyl]imidazole mononitrate
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
econazole, econazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(OCc3ccc(cc3)Cl)C[n]2cncc2.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
Clé InChI
DDXORDQKGIZAME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Miconazole Nitrate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable